Sett for fargesammenlikning, MColortest™, Supelco®
Leverandør: Merck
Raske tester og visuell fargesammenlikning.
- Resultater i løpet av fem minutter
- Enkel å bruke
- Bruksområdeorienterte måleområder
- Bærbar
- Det finnes et utvalg av rimelige påfyllingspakker (RP)
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Dette utvalget inneholder både titrimetriske og kolorimetriske tester. Aquamerck®-hurtigtestsystemet har et bredt utvalg og er den beste metoden for analyse av vann for akvariumer, fiskeoppdrett, akvatisk økologi, miljø, kjøl og kjelevann.
** 1 dråpe
Leveringsinformasjon: Alle testsettene inneholder alle de nødvendige reagensene, kyvetter, fargesammenlikningskart og en omfattende brukerveiledning.
NB: ** 1 dråpe