Handheld turbidity meters, Turb® 430
Leverandør: WTW
600320 600325 600326 600321
705-1027EA 40750 NOK
705-1027 662-2147 705-0672 705-0671
Handheld turbidity meters, Turb® 430
Turbiditetsmålere
The Turb 430, with lab option via LabStation, include drinking water testing, environmental monitoring, laboratory reference measurements and process control.
  • Nephelometric measurements at 90° scattered light
  • Optional sets include rugged carrying case for field use
  • LabStation LSFlex for easy lab use as optional accessories
Sertifiseringer: Scattered light characteristics according to the European Pharmacopoeia 5,0.
AQA for data evaluation by interval setting and GLP compliant data export to a PC with LS data software option.
Leveringsinformasjon: More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Lyskilde IR-LED
område 0 - 1100 NTU ; 0 - 1100 FNU 0 - 1100 NTU ; 0 - 1100 FNU 0 - 1100 NTU ; 0 - 1100 FNU 0 - 1100 NTU ; 0 - 1100 FNU
Nøyaktighet 0,01 NTU eller ± 2 % av målt verdi % 0,01 NTU or ±2,0 % 0,01 NTU or ±2,0 % 0,01 NTU eller ±2,0 %
Kalibrering Automatisk, 3 punkter 3 points Automatisk, 3 punkter Automatisk, 3 punkter
Evaluering av data Yes
Minne 1000 values 1000 values 1000 values 1000 values
Reproduserbarhet Up to 0,5 % or 0,01
Oppløsning 0,01 ; 0,10 ; 1,00 NTU, avhengig av måleområde 0,01 ; 0,10 ; 1,00 NTU (depending on measurement range) 0,01 ; 0,10 ; 1,00 NTU, avhengig av måleområde 0,01 ; 0,10 ; 1,00 NTU, avhengig av måleområde
Prøvevolum 20 ml 20 ml 20 ml 20 ml
Klokke/kalender Yes
Batterier AA AA AA AA
Kyvetter Ø × H 28×60 mm 28×60 mm 28×60 mm 28×60 mm
B×D×H 117×236×86 mm 117×236×86 mm 117×236×86 mm 117×236×86 mm
Vekt 600 g 600 g 600 g 600 g