Hansker, nitril, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Leverandør: KIMBERLY CLARK
97610 97611 97612 97613 97614
112-4862EA 300 NOK
112-4862 112-4863 112-4864 112-4865 112-4866
Hansker, nitril, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Hansker
Disse hanskene gir beskyttelse i naturvitenskapelige og farmasøytiske produksjonsmiljøer. De lateksfrie, silikonfrie, antistatiske sikkerhetshanskene gir komforten og sikkerheten som kreves i forskningslaboratorier. Den syntetiske nitrilpolymeren (akrylonitrilbutadien) er svært vanntett og gir lav risiko for knappenålshull. Hanskene avleder statisk elektrisitet, minimerer faren for overfølsomhet for lateks eller silikon og bidrar til å holde hendene sunne og beskyttet, samtidig som de understøtter kontaminasjonsfri forskning.
  • Svært god beskyttelse, hygiene og kvalitet
  • Ekstra lange