Natriumfluorid 97%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
191270010 191270250 191275000 191270050
ACRO191270010EA 1100 NOK
ACRO191270010 ACRO191270250 ACRO191275000 ACRO191270050
Natriumfluorid 97%, extra pure
Sodium fluoride
Formel: NaF
MW: 41,99 g/mol
Kokepunkt: 1700 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 993 °C
Tetthet: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003524
CAS-nummer: 7681-49-4
FN: 1690
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder or crystals
Titration ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤120 ppm
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Sodium fluosilicate ≤1 % (Na2SiF6)
Iron (Fe) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm