Carnauba wax, gul, refined No. 1
Leverandør: Thermo Scientific
222380010 222382500 222380050
ACRO222380010EA 1800 NOK
ACRO222380010 ACRO222382500 ACRO222380050
Carnauba wax, gul, refined No. 1
Carnauba wax
CAS No.: 8015-86-9
Smeltepunkt: 81…86 °C
Flash punkt: 282 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00130724
CAS-nummer: 8015-86-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Flakes
Melting point 80 to 88°C
Residue after ignition ≤0.25 %
Acid value 2 to 7 mg KOH/g
Saponification value 78 to 95 mg KOH/g