(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 6-Chloropurine riboside
226450010 226450050
ACRO226450010EA 1900 NOK
ACRO226450010 ACRO226450050
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol 99+%
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
CAS No.: 5399-87-1
Formel: C₁₀H₁₁ClN₄O₄
MW: 286,67 g/mol
Smeltepunkt: 161…163 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00005738
CAS-nummer: 5399-87-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 %