L-Methionine sulphoximine 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (2S)-2-Amino-4-(S-methylsulphonimidoyl)butanoic acid, H-Met(sulphoximine)-OH
227200010 227200050 227202500
ACRO227200010EA 4225 NOK
ACRO227200010 ACRO227200050 ACRO227202500
L-Methionine sulphoximine 98+%
L-Methionine sulphoximine
CAS No.: 15985-39-4
Formel: C₅H₁₂N₂O₃S
MW: 180,222 g/mol
Smeltepunkt: 210 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002621
CAS-nummer: 15985-39-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +12° to +15° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %