N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
227740010 227740050
ACRO227740010EA 1325 NOK
ACRO227740010 ACRO227740050
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride 98%
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
CAS No.: 911-77-3
Formel: C₁₉H₂₃ClN₆O₄
MW: 434,881 g/mol
Smeltepunkt: 268…272 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00012846
CAS-nummer: 911-77-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %