Patulin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
228870100 228870250 228870050
ACRO228870100EA 5550 NOK
ACRO228870100 ACRO228870250 ACRO228870050
Patulin 99%
Patulin
CAS No.: 149-29-1
Formel: C₇H₆O₄
MW: 154.121 g/mol
Smeltepunkt: 108…111 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00005858
CAS-nummer: 149-29-1
FN: 2811
ADR: 6.1 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Melting point 105 to 114°C
HPLC ≥98.5 %