Silver lactate 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Lactic acid silver salt
233330100 233330050 233330500
ACRO233330100EA 2425 NOK
ACRO233330100 ACRO233330050 ACRO233330500
Silver lactate 96%
Silver lactate
CAS No.: 128-00-7
Formel: C₃H₅AgO₃
MW: 196,938 g/mol
Smeltepunkt: 120…122 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00043279
CAS-nummer: 15768-18-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥95 %