Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
235360050 235360010
ACRO235360050EA 3775 NOK
ACRO235360050 ACRO235360010
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₆H₉BrO₂
MW: 193,04 g/mol
Kokepunkt: 86 °C (20 mmHg)
Tetthet: 1,38 g/cm³
Flash punkt: 81 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00031518
CAS-nummer: 17435-72-2
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %