2-Thiophenemethanethiol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Mercaptomethyl)thiophene, Thenyl Mercaptan
265110010 265110050
ACRO265110010EA 2625 NOK
ACRO265110010 ACRO265110050
2-Thiophenemethanethiol 98%
2-Thiophenemethanethiol
CAS No.: 6258-63-5
Formel: C₅H₆S₂
MW: 130,22 g/mol
Kokepunkt: 90 °C (15 mmHg)
Tetthet: 1,2 g/cm³
Flash punkt: 81 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00107135
CAS-nummer: 6258-63-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %