2-(Methyldithio)isobutyraldehyde 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
265150010 265150050
ACRO265150010EA 1150 NOK
ACRO265150010 ACRO265150050
2-(Methyldithio)isobutyraldehyde 95%
2-(Methyldithio)isobutyraldehyde
CAS No.: 67952-60-7
Formel: C₅H₁₀OS₂
Kokepunkt: 46 °C (1 mmHg)
Tetthet: 1,1 g/cm³
Flash punkt: 72 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00142943
CAS-nummer: 67952-60-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %