cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
265880010 265882500
ACRO265880010EA 4475 NOK
ACRO265880010 ACRO265882500
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 99%
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder
Formel: C₇H₁₅NO·HCl
Smeltepunkt: 182…185 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00143984
CAS-nummer: 24947-68-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %