1-Methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6,7-Dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline
265970010 265970050
ACRO265970010EA 1325 NOK
ACRO265970010 ACRO265970050
1-Methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline 99+%
1-Methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Appearance: Light yellow to beige Crystalline powder
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,257 g/mol
Smeltepunkt: 103…106 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040276
CAS-nummer: 4721-98-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥99.0 %