Jod løsning 0,1 mol ICl/l acc. Wijs
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
270570010 270570025
ACRO270570010EA 1500 NOK
ACRO270570010 ACRO270570025
Jod løsning 0,1 mol ICl/l acc. Wijs
Jodmonoklorid
Formel: ClI
Smeltepunkt: 17,2 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³
Flash punkt: 40 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011354
CAS-nummer: 7790-99-0
FN: 2920
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear red-brown to brown Solution
Titration with Na2S2O3 0.098 to 0.113 M