Zinc-copper couple
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
271440250 271441000
ACRO271440250EA 1100 NOK
ACRO271440250 ACRO271441000
Zinc-copper couple
Zinc-copper couple
Appearance: Grey-black Powder
Formel: CuZn
MW: 128,926 g/mol
Smeltepunkt: 500 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00084851
CAS-nummer: 53801-63-1
FN: 3089
ADR: 4.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey to black Powder
Copper (Cu) ≤2 %
Zinc (Zn) ≥98 %