Boc-sarcosine 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Boc-Sar-OH
275670050 275670250
ACRO275670050EA 415 NOK
ACRO275670050 ACRO275670250
Boc-sarcosine 99+%
Boc-sarcosine
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Formel: C₈H₁₅NO₄
MW: 189,211 g/mol
Smeltepunkt: 86…90 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00037795
CAS-nummer: 13734-36-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Titration with NaOH ≥99.0 %