Boc-D-Alanine 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: N-Boc-D-alanine, Boc-D-Ala-OH
275720050 275720250
ACRO275720050EA 650 NOK
ACRO275720050 ACRO275720250
Boc-D-Alanine 99+%
Boc-D-Alanine
CAS No.: 7764-95-6
Formel: C₈H₁₅NO₄
MW: 189,2 g/mol
Smeltepunkt: 81…84 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00063123
CAS-nummer: 7764-95-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +25° to +27° (20 °C, 589 nm) (c=2, CH3COOH)