1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
275860010 275860050
ACRO275860010EA 1825 NOK
ACRO275860010 ACRO275860050
1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane 98%
1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₆H₁₆N₂O
Kokepunkt: 76…78 °C (20 mmHg)
Tetthet: 0,872 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00142559
CAS-nummer: 2620-27-1
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %