2-Amino-1-methylbenzimidazole 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
276300025 276300100
ACRO276300025EA 1625 NOK
ACRO276300025 ACRO276300100
2-Amino-1-methylbenzimidazole 99+%
2-Amino-1-methylbenzimidazole
CAS No.: 1622-57-7
Formel: C₈H₉N₃
MW: 147,181 g/mol
Smeltepunkt: 203…206 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00142855
CAS-nummer: 1622-57-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 206 °C
GC ≥99.0 %