cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
277745000 277740020
ACRO277745000EA 1675 NOK
ACRO277745000 ACRO277740020
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid 98+%
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
CAS No.: 37910-65-9
Formel: C₆H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 218…220 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00143982
CAS-nummer: 37910-65-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %