diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamide
277812500 277810010
ACRO277812500EA 1325 NOK
ACRO277812500 ACRO277810010
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide 99+%
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
CAS No.: 105786-40-1
Formel: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,197 g/mol
Smeltepunkt: 235…253 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00143157
CAS-nummer: 105786-40-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %