(2S,3S)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
290032500 290030010
ACRO290032500EA 3050 NOK
ACRO290032500 ACRO290030010
(2S,3S)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid 98%
(2S,3S)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid
CAS No.: 104195-80-4
Formel: C₅H₁₁NO₃
Smeltepunkt: 220…224 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00142985
CAS-nummer: 104195-80-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +25° to +29° (25°C, 589 nm) (C=0.5, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %