Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0)
291970010 291970050
ACRO291970010EA 1175 NOK
ACRO291970010 ACRO291970050
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Appearance: Red-brown to black Powder
Formel: C₃₄H₂₈O₂Pd
MW: 575 g/mol
Smeltepunkt: 150 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00051942
CAS-nummer: 32005-36-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red-brown to black Powder
Assay 16 to 21 % (Pd)