4-Cyanostyrene 95% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
292910025 292910100
ACRO292910025EA 1850 NOK
ACRO292910025 ACRO292910100
4-Cyanostyrene 95% stabilised
4-Cyanostyrene
CAS No.: 3435-51-6
Formel: C₉H₇N
Kokepunkt: 56…58 °C (10 mmHg)
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00080445
CAS-nummer: 3435-51-6
FN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5765 to 1.5785 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.05 % tert.butylcatechol