4,6-Dimethyl-2-pyrone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
295350100 295350010
ACRO295350100EA 3150 NOK
ACRO295350100 ACRO295350010
4,6-Dimethyl-2-pyrone 98%
4,6-Dimethyl-2-pyrone
CAS No.: 675-09-2
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124,139 g/mol
Smeltepunkt: 48…50 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00075555
CAS-nummer: 675-09-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance yellow Low melting crystalline mass (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %