2-Ethynylpyridine 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
295670010 295670050 295670250
ACRO295670010EA 870 NOK
ACRO295670010 ACRO295670050 ACRO295670250
2-Ethynylpyridine 98+%
2-Ethynylpyridine
CAS No.: 1945-84-2
Formel: C₇H₅N
Kokepunkt: 77…78 °C (14 mmHg)
Tetthet: 1,02 g/cm³
Flash punkt: 76 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00041598
CAS-nummer: 1945-84-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %