Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II) (30 - 32% Ru)
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1,5-diene ruthenium (II) complex, Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium (II)
295782500 295780010
ACRO295782500EA 955 NOK
ACRO295782500 ACRO295780010
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II) (30 - 32% Ru)
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II)
CAS No.: 12289-94-0
Formel: C₁₆H₂₆Ru
MW: 319,454 g/mol
Smeltepunkt: 81…85 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00216965
CAS-nummer: 12289-94-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
NMR ≥94 %