(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
296410025 296410100
ACRO296410025EA 910 NOK
ACRO296410025 ACRO296410100
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate
CAS No.: 115314-17-5
Formel: C₉H₉NO₆S
MW: 259,23 g/mol
Smeltepunkt: 59…63 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00013436
CAS-nummer: 115314-17-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3) < -21.5°