cis,cis-Muconic acid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: (2Z,4Z)-Hexa-2,4-dienedioic acid
297760025 297760100
ACRO297760025EA 1375 NOK
ACRO297760025 ACRO297760100
cis,cis-Muconic acid 98%
cis,cis-Muconic acid
CAS No.: 1119-72-8
Formel: C₆H₆O₄
MW: 142.11 g/mol
Smeltepunkt: 194…195 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00085266
CAS-nummer: 1119-72-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %