Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt 95%
Leverandør: Thermo Scientific
300160010 300160050
ACRO300160010EA 1175 NOK
ACRO300160010 ACRO300160050
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt 95%
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt
CAS No.: 14782-58-2
Formel: C₁₂H₁₂BKN₈O₄
MW: 382,188 g/mol
Smeltepunkt: 253…254 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00800557
CAS-nummer: 14782-58-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %