4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-ol, 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol
300860010 300862500 300860050
ACRO300860010EA 2375 NOK
ACRO300860010 ACRO300862500 ACRO300860050
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine 99%
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
Appearance: Light yellow Flakes
Formel: C₁₀H₂₁NO
MW: 171,28 g/mol
Kokepunkt: 238 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 70…76 °C
Tetthet: 0,967 g/cm³
Flash punkt: 118 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00191220
CAS-nummer: 2403-89-6
FN: 3259
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
GC ≥98.5 %