N-Boc-1,6-diaminohexane 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, N-Boc-1,6-Diaminohexane
301830010 301830050
ACRO301830010EA 955 NOK
ACRO301830010 ACRO301830050
N-Boc-1,6-diaminohexane 95%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Appearance: Clear light yellow Viscous liquid
Formel: C₁₁H₂₄N₂O₂
MW: 216,33 g/mol
Kokepunkt: 106…110 °C (,3 mmHg)
Flash punkt: 125 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00671489
CAS-nummer: 51857-17-1
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %