Harmine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Banisterine
302972500 302970050 302970010
ACRO302972500EA 415 NOK
ACRO302972500 ACRO302970050 ACRO302970010
Harmine 98%
Harmine
CAS No.: 442-51-3
Formel: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212,25 g/mol
Smeltepunkt: 262…264 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004958
CAS-nummer: 442-51-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %