L-Prolinamide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: H-Pro-NH₂, (S)-2-Pyrrolidinecarboxamide, H-Pro-NH2
302990010 302990050
ACRO302990010EA 695 NOK
ACRO302990010 ACRO302990050
L-Prolinamide 98%
L-Prolinamide
CAS No.: 7531-52-4
Formel: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Smeltepunkt: 97…102 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00005253
CAS-nummer: 7531-52-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 104 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -103° to -111° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)