(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
303140010 303140050
ACRO303140010EA 330 NOK
ACRO303140010 ACRO303140050
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
CAS No.: 17342-08-4
Formel: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Smeltepunkt: 78…86 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00077792
CAS-nummer: 17342-08-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 86 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +27.5° to +32.5° (20 °C, 589 nm) (c=2, C2H5OH)