1-Methylimidazolidin-2-one 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Methyl-2-imidazolidinone
304155000 304150020
ACRO304155000EA 1075 NOK
ACRO304155000 ACRO304150020
1-Methylimidazolidin-2-one 98+%
1-Methylimidazolidin-2-one
Appearance: Off-white to beige Crystalline solid
Formel: C₄H₈N₂O
MW: 100,121 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00800601
CAS-nummer: 694-32-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %