2-Methylene-1,3-propanediol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methylenepropane-1,3-diol
308590010 308590050
ACRO308590010EA 765 NOK
ACRO308590010 ACRO308590050
2-Methylene-1,3-propanediol 97%
2-Methylene-1,3-propanediol
CAS No.: 3513-81-3
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kokepunkt: 93…95 °C (2 mmHg)
Tetthet: 1,08 g/cm³
Flash punkt: <110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00075162
CAS-nummer: 3513-81-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %