Buthionine sulphoximine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: DL-Buthionine (S,R)-sulphoximine
309475000 309470050
ACRO309475000EA 2075 NOK
ACRO309475000 ACRO309470050
Buthionine sulphoximine 99%
Buthionine sulphoximine
CAS No.: 5072-26-4
Formel: C₈H₁₈N₂O₃S
MW: 222,303 g/mol
Smeltepunkt: 215 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00070309
CAS-nummer: 5072-26-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %