1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
313260050 313260250
ACRO313260050EA 380 NOK
ACRO313260050 ACRO313260250
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 96%
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Appearance: Transparent Low melting solid
Formel: C₆H₁₆Cl₂Si₂
MW: 215,26 g/mol
Kokepunkt: 198…200 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 35…38 °C
Flash punkt: 65 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000505
CAS-nummer: 13528-93-3
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Transparent Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %