3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
314170050 314170010
ACRO314170050EA 1550 NOK
ACRO314170050 ACRO314170010
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate
CAS No.: 16588-74-2
Formel: C₉H₃F₆NO
MW: 255,12 g/mol
Kokepunkt: 62 °C (2 mmHg)
Tetthet: 1,47 g/cm³
Flash punkt: 67 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013559
CAS-nummer: 16588-74-2
FN: 2206
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4295 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %