3,4-Dichlorobenzyl isocyanate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
319220010 319220100
ACRO319220010EA 1525 NOK
ACRO319220010 ACRO319220100
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate 98%
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₈H₅Cl₂NO
MW: 202,034 g/mol
Kokepunkt: 282 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,375 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00673063
CAS-nummer: 19752-09-1
FN: 2206
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5656 to 1.5676 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %