2,2'-Bipyridyl-1,1'-dioxide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,2'-Dipyridyl N,N'-Dioxide, [2,2'-Bipyridine] 1,1'-dioxide, 2,2'-Bipyridine 1,1'-Dioxide
319610010 319610050
ACRO319610010EA 750 NOK
ACRO319610010 ACRO319610050
2,2'-Bipyridyl-1,1'-dioxide 98%
2,2'-Bipyridyl-1,1'-dioxide
CAS No.: 7275-43-6
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Smeltepunkt: 296…298 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00065169
CAS-nummer: 7275-43-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %