3,3',5,5'-Tetrametylbenzidin EASY, liquid substrate
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
328030300 328031000
ACRO328030300EA 695 NOK
ACRO328030300 ACRO328031000
3,3',5,5'-Tetrametylbenzidin EASY, liquid substrate
3,3',5,5'-Tetrametylbenzidin
Formel: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007748
CAS-nummer: 54827-17-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-green to light blue Solution
Absorbance (Background level)