3,3',5,5'-Tetrametylbenzidin QUICK, liquid substrate for ELISA
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
328050500 328051000
ACRO328050500EA 1925 NOK
ACRO328050500 ACRO328051000
3,3',5,5'-Tetrametylbenzidin QUICK, liquid substrate for ELISA
3,3',5,5'-Tetrametylbenzidin
Formel: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007748
CAS-nummer: 54827-17-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-green to light blue Solution
pH 3.50 to 3.90
Activity 90 to 110 %
Absorbance (Background level)