Calcimycin (A23187) free acid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: Calcium Ionophore A23187, Calcium Ionophore III, Antibiotic A23187
328080010 328080050
ACRO328080010EA 800 NOK
ACRO328080010 ACRO328080050
Calcimycin (A23187) free acid 98%
Calcimycin (A23187)
CAS No.: 52665-69-7
Formel: C₂₉H₃₇N₃O₆
MW: 523.63 g/mol
Smeltepunkt: 182…193 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00151202
CAS-nummer: 52665-69-7
FN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 193 °C
TLC ≥97.5 %