DETA NONOate (NOC-18) 95%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
DETA/NO, 2,2′-(Hydroxynitrosohydrazino)bis-ethanamine, Diethylenetriamine NONOate, 3,3-Bis(aminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene
328650250
328651000
ACRO328650250EA
1125
NOK
ACRO328650250
ACRO328651000
DETA NONOate (NOC-18) 95%
DETA NONOate (NOC-18)
CAS No.: 146724-94-9
Formel:
C₄H₁₃N₅O₂ MW: 163,181 g/mol Smeltepunkt: 98…106 °C Lagringstemperatur: Fryseskap |
MDL nummer:
MFCD00278808 CAS-nummer: 146724-94-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to off-white Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR | ≥94 % |