Tamoxifen citrate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (Z)-1-(4-Dimethylaminoethoxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-butene Citrate
329320010 329320050
ACRO329320010EA 3925 NOK
ACRO329320010 ACRO329320050
Tamoxifen citrate 98%
Tamoxifen citrate
CAS No.: 54965-24-1
Formel: C₂₆H₂₉NO
MW: 563,65 g/mol
Smeltepunkt: 140…144 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00058321
CAS-nummer: 54965-24-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %