1-(4-Chlorophenyl)ethanamine 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
329470050 329470010
ACRO329470050EA 2150 NOK
ACRO329470050 ACRO329470010
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine 90%
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine
Appearance: Clear yellow Liquid
Formel: C₈H₁₀ClN
MW: 155,625 g/mol
Kokepunkt: 232 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,1 g/cm³
Flash punkt: 103 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00044766
CAS-nummer: 6299-02-1
FN: 2810
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5455 to 1.5475 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %